3-Aminothiophen-2-carboxamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4837-1G OR4837-250MG
APOSOR4837-1GEA 90.8 CHF
APOSOR4837-1G APOSOR4837-250MG
3-Aminothiophen-2-carboxamid 98%
3-Aminothiophen-2-carboxamid
Formel: C₅H₆N₂OS
Melting Pt: 120…122 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052593
CAS-Nummer: 147123-47-5