3-Nitro-p-toluonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Methyl-3-nitrobenzonitrile
OR4834-25G OR4834-5G
APOSOR4834-25GEA 0 CHF
APOSOR4834-25G APOSOR4834-5G
3-Nitro-p-toluonitril
3-Nitro-p-toluonitril
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Siedepunkt: 171 °C/12mmHg
Melting Pt: 106.2…106.7 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00031482
CAS-Nummer: 939-79-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III