3-Methoxybenzonitril 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4831-100G OR4831-25G
APOSOR4831-100GEA 87 CHF
APOSOR4831-100G APOSOR4831-25G
3-Methoxybenzonitril 99%
3-Methoxybenzonitril
Formel: C₈H₇NO
Siedepunkt: 110…112 °C/12mmHg
Melting Pt: 22…24 °C
Dichte: 1.089 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 105 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001801
CAS-Nummer: 1527-89-5
EINECS: 216-201-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III