2-Amino-N-(2-chlor-6-methylphenyl)-1,3-thiazol-5-carboxamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR48268-25G
APOSOR48268-25GEA 107 CHF
APOSOR48268-25G
2-Amino-N-(2-chlor-6-methylphenyl)-1,3-thiazol-5-carboxamid 98%
2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide
Formel: C₁₁H₁₀ClN₃OS
MW: 267,73 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD10000630
CAS-Nummer: 302964-24-5