5-Nitroindole-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
OR48250-1G OR48250-250MG
APOSOR48250-1GEA 29.7 CHF
APOSOR48250-1G APOSOR48250-250MG
5-Nitroindole-2-carboxylic acid
5-Nitroindole-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₄
MW: 206,157 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236372
CAS-Nummer: 16730-20-4