2-(3-Aminophenyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Aminophenylacetic acid
OR4815-10G OR4815-1G OR4815-25G OR4815-5G
APOSOR4815-10GEA 183 CHF
APOSOR4815-10G APOSOR4815-1G APOSOR4815-25G APOSOR4815-5G
2-(3-Aminophenyl)acetic acid
2-(3-Aminophenyl)acetic acid
Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151,1626 g/mol
Melting Pt: 147…150 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075058
CAS-Nummer: 14338-36-4