Methyl-3-aminopyrazin-2-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4812-100G OR4812-25G OR4812-5G
APOSOR4812-100GEA 124 CHF
APOSOR4812-100G APOSOR4812-25G APOSOR4812-5G
Methyl-3-aminopyrazin-2-carboxylat
Methyl-3-aminopyrazin-2-carboxylat
Formel: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Melting Pt: 166…172 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010097
CAS-Nummer: 16298-03-6
EINECS: 240-387-5