6-Isochinolincarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 6-Isoquinolinecarboxylic Acid
OR48100-1G OR48100-250MG OR48100-5G
APOSOR48100-1GEA 130 CHF
APOSOR48100-1G APOSOR48100-250MG APOSOR48100-5G
6-Isochinolincarbonsäure
6-Isoquinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,1681 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09910323
CAS-Nummer: 106778-43-2