8-Isochinolincarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Isoquinoline-8-carboxylic acid
OR48090-1G OR48090-250MG
APOSOR48090-1GEA 97.5 CHF
APOSOR48090-1G APOSOR48090-250MG
8-Isochinolincarbonsäure
8-Isoquinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,1681 g/mol
Melting Pt: 263…267 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06738935
CAS-Nummer: 61563-43-7