4-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-2-methylsulphanyl-pyrimidine
OR480843-5G
APOSOR480843-5GEA 92.3 CHF
APOSOR480843-5G
4-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine 97%
4-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₅H₅BrN₂S
MW: 205,07 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09878932
CAS-Nummer: 959236-97-6