1H-imidazole-4-sulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Imidazole-4-sulphonyl chloride
OR480821-10G
OR480821-1G
OR480821-5G
APOSOR480821-10GEA
825
CHF
APOSOR480821-10G
APOSOR480821-1G
APOSOR480821-5G
1H-imidazole-4-sulphonyl chloride 95%
1H-imidazole-4-sulphonyl chloride
Formel:
C₃H₃ClN₂O₂S MW: 166,579 g/mol Melting Pt: 163…174 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08687938 CAS-Nummer: 58767-51-4 UN: 3261 ADR: 8,II |