(2-Aminothiazol-4-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR480816-1G OR480816-5G
APOSOR480816-1GEA 97.5 CHF
APOSOR480816-1G APOSOR480816-5G
(2-Aminothiazol-4-yl)methanol
(2-Aminothiazol-4-yl)methanol
Formel: C₄H₆N₂OS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08275702
CAS-Nummer: 51307-43-8