4-Isochinolinol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Isoquinolin-4-ol, 4-Hydroxyisoquinoline
OR48080-1G OR48080-250MG OR48080-5G
APOSOR48080-1GEA 107 CHF
APOSOR48080-1G APOSOR48080-250MG APOSOR48080-5G
4-Isochinolinol
4-Isochinolinol
Formel: C₉H₇NO
MW: 145,1580 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00234514
CAS-Nummer: 3336-49-0