5-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480796-5G
APOSOR480796-5GEA 213 CHF
APOSOR480796-5G
5-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 95%
5-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formel: C₇H₅ClN₂
MW: 152,5800 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08062553
CAS-Nummer: 65156-94-7