4-Amino-6-bromopyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Bromopyrimidin-4-amine
OR480783-5G
APOSOR480783-5GEA
76.6
CHF
APOSOR480783-5G
4-Amino-6-bromopyrimidine 98%
4-Amino-6-bromopyrimidine
Formel:
C₄H₄BrN₃ MW: 173,9987 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00233963 CAS-Nummer: 1159818-57-1 |