4-Benzyloxy-2-chloropyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR480782-1GEA 251 CHF
APOSOR480782-1G
4-Benzyloxy-2-chloropyrimidine 95%
4-Benzyloxy-2-chloropyrimidine
Formel: C₁₁H₉ClN₂O
MW: 220,66 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06798233
CAS-Nummer: 108381-28-8