1-(1-Boc-3-azetidinyl)pyrrolidine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480770-1G
OR480770-250MG
APOSOR480770-1GEA
421
CHF
APOSOR480770-1G
APOSOR480770-250MG
1-(1-Boc-3-azetidinyl)pyrrolidine 96%
1-(1-Boc-3-azetidinyl)pyrrolidine
Formel:
C₁₂H₂₂N₂O₂ MW: 226,32 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09860616 CAS-Nummer: 1019008-21-9 |