3-Bromo-4-iodopyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480764-1G
OR480764-5G
APOSOR480764-1GEA
99.3
CHF
APOSOR480764-1G
APOSOR480764-5G
3-Bromo-4-iodopyridine 95%
3-Bromo-4-iodopyridine
Formel:
C₅H₃BrIN MW: 283,89 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11110263 CAS-Nummer: 89167-19-1 |