Methyl-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Pyrrolidine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-Butyl 3-Methyl ester, 1-Boc-3-pyrrolidinecarboxylic acid methyll ester, 1-tert-Butyl 3-Methyl Pyrrolidine-1,3-dicarboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid methyll ester, Methyl 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidinecarboxylate, Methyl 1-Boc-3-pyrrolidinecarboxylate
OR480762-25G
APOSOR480762-25GEA 90.5 CHF
APOSOR480762-25G
Methyl-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate 97%
Methyl-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,28 g/mol
Siedepunkt: 105 °C/0.2mmHg
Dichte: 1.08 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04038683
CAS-Nummer: 122684-33-7