3-Chlor-4-nitrobenzolsulfonylchlorid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-4-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
OR480758-1G OR480758-5G
APOSOR480758-1GEA 219 CHF
APOSOR480758-1G APOSOR480758-5G
3-Chlor-4-nitrobenzolsulfonylchlorid 96%
3-Chlor-4-nitrobenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₂NO₄S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04973767
CAS-Nummer: 64835-30-9