N-Boc-3-cyanopyrrolidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N-Boc-3-Cyanopyrrolidine
OR480753-25G OR480753-5G
APOSOR480753-25GEA 653 CHF
APOSOR480753-25G APOSOR480753-5G
N-Boc-3-cyanopyrrolidine 97%
N-Boc-3-cyanopyrrolidine
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03001709
CAS-Nummer: 476493-40-0