3,6-Dibromthieno[3,2-b]thiophen 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480723-25G OR480723-5G
APOSOR480723-25GEA 428 CHF
APOSOR480723-25G APOSOR480723-5G
3,6-Dibromthieno[3,2-b]thiophen 98%
3,6-Dibromthieno[3,2-b]thiophen
Formel: C₆H₂Br₂S₂
MW: 298,01 g/mol
Melting Pt: 127 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD10000958
CAS-Nummer: 392662-65-6