6-Chlor-2,3-pyridindiamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2,3-Diamino-6-chloropyridine
OR480720-25G
OR480720-5G
APOSOR480720-25GEA
220
CHF
APOSOR480720-25G
APOSOR480720-5G
6-Chlor-2,3-pyridindiamin 97%
6-Chloropyridine-2,3-diamine
Formel:
C₅H₆ClN₃ MW: 143,57 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00209966 CAS-Nummer: 40851-95-4 |