2-Amino-6-chloro-4-(diethylamino)pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480719-10G
OR480719-5G
APOSOR480719-10GEA
367
CHF
APOSOR480719-10G
APOSOR480719-5G
2-Amino-6-chloro-4-(diethylamino)pyrimidine 97%
2-Amino-6-chloro-4-(diethylamino)pyrimidine
Formel:
C₈H₁₃ClN₄ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00664696 CAS-Nummer: 116895-09-1 |