Ethyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-6-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-6-carboxylate
OR480718-5G
APOSOR480718-5GEA 360 CHF
APOSOR480718-5G
Ethyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-6-carboxylate 95%
Ethyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-6-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂S
MW: 226,3 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13195375
CAS-Nummer: 134136-00-8