2,4-Dichloro-5-(chloromethyl)pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480717-1G
OR480717-5G
APOSOR480717-1GEA
71.5
CHF
APOSOR480717-1G
APOSOR480717-5G
2,4-Dichloro-5-(chloromethyl)pyrimidine 95%
2,4-Dichloro-5-(chloromethyl)pyrimidine
Formel:
C₅H₃Cl₃N₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10697639 CAS-Nummer: 7627-38-5 |