Isocytosin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR480710-100GEA 717 CHF
APOSOR480710-100G
Isocytosin 99%
Isocytosine
Formel: C₄H₅N₃O
MW: 111,10 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00057557
CAS-Nummer: 108-53-2