2-Acetyl-5-nitrobenzofuran 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480704-25G
OR480704-5G
APOSOR480704-25GEA
850
CHF
APOSOR480704-25G
APOSOR480704-5G
2-Acetyl-5-nitrobenzofuran 98%
2-Acetyl-5-nitrobenzofuran
Formel:
C₁₀H₇NO₄ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051634 CAS-Nummer: 23136-39-2 |