2-Cyclohexen-1-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Cyclohex-2-ene-1-ol, Cyclohex-2-enol
OR480699-25G OR480699-5G
APOSOR480699-25GEA 396 CHF
APOSOR480699-25G APOSOR480699-5G
2-Cyclohexen-1-ol 97%
2-Cyclohexen-1-ol
Formel: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Siedepunkt: 166 °C
Flash-Pt: 58 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001570
CAS-Nummer: 822-67-3
UN: 1987
ADR: 3,III