Cyclohexyl-4-methoxyphenyl ketone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480695-1G
OR480695-5G
APOSOR480695-1GEA
177
CHF
APOSOR480695-1G
APOSOR480695-5G
Cyclohexyl-4-methoxyphenyl ketone 95%
Cyclohexyl-4-methoxyphenyl ketone
Formel:
C₁₄H₁₈O₂ MW: 218,3 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03841341 CAS-Nummer: 7469-80-9 |