4-Isopropylbenzenesulphonamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480691-25G OR480691-5G
APOSOR480691-25GEA 838 CHF
APOSOR480691-25G APOSOR480691-5G
4-Isopropylbenzenesulphonamide 97%
4-Isopropylbenzenesulphonamide
Formel: C₉H₁₃NO₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00457071
CAS-Nummer: 6335-39-3