(2-Brom-4-methoxyphenyl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid, 2-Bromo-4-methoxyphenylacetic acid
OR480685-25G
OR480685-5G
APOSOR480685-25GEA
279
CHF
APOSOR480685-25G
APOSOR480685-5G
(2-Brom-4-methoxyphenyl)essigsäure 97%
(2-Brom-4-methoxyphenyl)essigsäure
Formel:
C₉H₉BrO₃ MW: 245,07 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02664700 CAS-Nummer: 66916-99-2 |