1-Benzyl-3-pyrroline 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480683-25G OR480683-5G
APOSOR480683-25GEA 0 CHF
APOSOR480683-25G APOSOR480683-5G
1-Benzyl-3-pyrroline 96%
1-Benzyl-3-pyrroline
Formel: C₁₁H₁₃N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012324
CAS-Nummer: 6913-92-4