95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480659-25G OR480659-5G
APOSOR480659-25GEA 446 CHF
APOSOR480659-25G APOSOR480659-5G
95%
2,2,6,6-Tetrachlorcyclohexanon
Formel: C₆H₆Cl₄O
MW: 235.92 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019451
CAS-Nummer: 3776-30-5