2-Iod-5-nitrotoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Iodo-2-methyl-4-nitrobenzene
OR480645-100G
APOSOR480645-100GEA
170
CHF
APOSOR480645-100G
2-Iod-5-nitrotoluol 97%
2-Iod-5-nitrotoluol
Formel:
C₇H₆INO₂ MW: 263,03 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051517 CAS-Nummer: 5326-38-5 |