N-Fmoc-L-norleucin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR480632-25GEA 124 CHF
APOSOR480632-25G
N-Fmoc-L-norleucin 98%
N-Fmoc-L-norleucin
Formel: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353,4 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037537
CAS-Nummer: 77284-32-3