4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Hydroxy-TEMPO, TEMPOL) 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR480623-250GEA 245 CHF
APOSOR480623-250G
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Hydroxy-TEMPO, TEMPOL) 97%
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Hydroxy-TEMPO, TEMPOL)
Formel: C₉H₁₈NO₂
MW: 172,25 g/mol
Melting Pt: 69…72 °C
Flash-Pt: 146 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006478
CAS-Nummer: 2226-96-2