Ethyl-7-bromo-1H-indole-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 7-bromo-1H-indole-2-carboxylate
OR480619-1G OR480619-5G OR480619-10G
APOSOR480619-1GEA 26.2 CHF
APOSOR480619-1G APOSOR480619-5G APOSOR480619-10G
Ethyl-7-bromo-1H-indole-2-carboxylate 95%
Ethyl-7-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀BrNO₂
MW: 268,1066 g/mol
Melting Pt: 87…88 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04972046
CAS-Nummer: 16732-69-7