1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR480616-100GEA
393
CHF
APOSOR480616-100G
APOSOR480616-50G
APOSOR480616-25G
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin 95%
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formel:
C₁₀H₁₃N MW: 147,22 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00798989 CAS-Nummer: 4965-09-7 |