(R)-(+)-Epoxystyrol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR480595-100G
OR480595-25G
APOSOR480595-100GEA
864
CHF
APOSOR480595-100G
APOSOR480595-25G
(R)-(+)-Epoxystyrol 95%
(R)-(+)-Epoxystyrol
Formel:
C₈H₈O Siedepunkt: 192…195 °C/760mmHg Melting Pt: –37 °C Dichte: 1.053 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 79 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00066210 CAS-Nummer: 20780-53-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |