2-Hydroxypyridin-N-oxid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Pyridinol-1-oxide
OR480588-100G
OR480588-25G
OR480588-5G
OR480588-1KG
APOSOR480588-100GEA
59.2
CHF
APOSOR480588-100G
APOSOR480588-25G
APOSOR480588-5G
APOSOR480588-1KG
2-Hydroxypyridin-N-oxid 98%
2-Hydroxypyridin-N-oxid
Formel:
C₅H₅NO₂ MW: 111,10 g/mol Melting Pt: 147…152 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006195 CAS-Nummer: 13161-30-3 |