4-Methoxybenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR480581-100G
OR480581-25G
APOSOR480581-100GEA
311
CHF
APOSOR480581-100G
APOSOR480581-25G
4-Methoxybenzolsulfonamid
4-Methoxybenzolsulfonamid
Formel:
C₇H₉NO₃S Melting Pt: 111…115 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00025392 CAS-Nummer: 1129-26-6 |