(R)-Methyl-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480575-100G OR480575-500G
APOSOR480575-100GEA 0 CHF
APOSOR480575-100G APOSOR480575-500G
(R)-Methyl-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate hydrochloride 98%
(R)-Methyl-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₂·HCl
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00038992
CAS-Nummer: 14907-27-8