N-Ethyl-1-naphthylamin
Lieferant: Apollo Scientific
OR480574-1G OR480574-5G
APOSOR480574-1GEA 122 CHF
APOSOR480574-1G APOSOR480574-5G
N-Ethyl-1-naphthylamin
N-Ethyl-1-naphthylamin
Formel: C₁₂H₁₃N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003880
CAS-Nummer: 118-44-5