N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR480572-100GEA
90.8
CHF
APOSOR480572-100G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-2-phenylglycine
Formel:
C₁₃H₁₇NO₄ MW: 251,28 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00062043 CAS-Nummer: 33125-05-2 |