Ethyl-2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-5,6-dihydro-4-[4H]-cyclopenta[B]thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
OR480524-25G
APOSOR480524-25GEA 136 CHF
APOSOR480524-25G
Ethyl-2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate 97%
Ethyl-2-amino-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₃NO₂S
MW: 211,28 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00102063
CAS-Nummer: 4815-29-6