L-Methionine sulphoximine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480433-1G OR480433-5G
APOSOR480433-1GEA 243 CHF
APOSOR480433-1G APOSOR480433-5G
L-Methionine sulphoximine 98%
L-Methionine sulphoximine
Formel: C₅H₁₂N₂O₃S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002621
CAS-Nummer: 15985-39-4