D-Propargylglycine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR480427-5GEA
201
CHF
APOSOR480427-5G
D-Propargylglycine 98%
D-Propargylglycine
Formel:
C₅H₇NO₂ MW: 113,116 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00237407 CAS-Nummer: 23235-03-2 |