Benzyl-4-chlorphenylketon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Benzyl 4-chlorophenyl ketone, 4'-Chloro-2-phenylacetophenone
OR4804-100G
APOSOR4804-100GEA
219
CHF
APOSOR4804-100G
Benzyl-4-chlorphenylketon
Benzyl-4-chlorphenylketon
Formel:
C₁₄H₁₁ClO MW: 230,69 g/mol Melting Pt: 103…107 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016342 CAS-Nummer: 1889-71-0 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |