2-Methylbenzothiazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480326-100G
OR480326-500G
APOSOR480326-100GEA
103
CHF
APOSOR480326-100G
APOSOR480326-500G
2-Methylbenzothiazol 98%
2-Methylbenzothiazole
Formel:
C₈H₇NS MW: 149,22 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005794 CAS-Nummer: 120-75-2 |